L(+)-Glutamina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Q, Levoglutamida, H-Gln-OH, Gln, (S)-(+)-Glutamina
G0063-25G G0063-500G G0063-100G
TCIAG0063-25GEA 16 EUR
TCIAG0063-25G TCIAG0063-500G TCIAG0063-100G
L(+)-Glutamina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
L(+)-Glutamina
Formula: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146.15 g/mol
Pto. Ebullición: 355
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008044
Núm. CAS: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Índice Merck: 14,04471
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c15d9b50993943ae27d8bf552b85fda28dfecaa&vid=4c15d9b50993943ae27d8bf552b85fda28dfecaa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency