L(+)-Histidina ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: H, His, (S)-(+)-Histidina, H-His-OH
H0149-25G H0149-250G
TCIAH0149-25GEA 16 EUR
TCIAH0149-25G TCIAH0149-250G
L(+)-Histidina ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
L(+)-Histidina
Formula: C₆H₉N₃O₂
MW: 155.16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064315
Núm. CAS: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Índice Merck: 14,04720
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9809ccb5f02775dd6b2afc35c97af8f7ea316359&vid=9809ccb5f02775dd6b2afc35c97af8f7ea316359&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +14.0 deg (C=11, 6mol/L HCl)
Solubility in 1mol/L HCl almost transparency