L(+)-Leucina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
L0029-100G L0029-25G
TCIAL0029-100GEA 39 EUR
TCIAL0029-100G TCIAL0029-25G
L(+)-Leucina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
L(+)-Leucina
Formula: C₆H₁₃NO₂
Pto. de fusión: 300 °C
Densidad: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002617
Núm. CAS: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Índice Merck: 14,05451
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afce2203ce3a6d8b4bca1d1e906217ecec2ae6a8&vid=afce2203ce3a6d8b4bca1d1e906217ecec2ae6a8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +14.7 to +15.7 deg (C=4, HCl (1+1))
Solubility in dilute HCl almost transparency