L(+)-Arginina ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (S)-(+)-Arginina
A0526-25G A0526-500G A0526-100G
TCIAA0526-25GEA 16 EUR
TCIAA0526-25G TCIAA0526-500G TCIAA0526-100G
L(+)-Arginina ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
L(+)-Arginina
Formula: C₆H₁₄N₄O₂
MW: 174.2 g/mol
Pto. Ebullición: 368
Pto. de fusión: 238
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002635
Núm. CAS: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Índice Merck: 14,00780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77a20964668d805dd541247037edc40a0305d7bb&vid=77a20964668d805dd541247037edc40a0305d7bb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +24.0 to +28.0 deg (C=8, 6mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency