L(+)-Norleucina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N0303-1G N0303-100MG N0303-5G
TCIAN0303-1GEA 24 EUR
TCIAN0303-1G TCIAN0303-100MG TCIAN0303-5G
L(+)-Norleucina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
L(+)-Norleucina
Formula: C₆H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 246 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 113 °C
Número MDL: MFCD00064423
Núm. CAS: 327-57-1
EINECS: 206-321-4
Índice Merck: 14,06706
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc6eb94e0027712f4bbb4484f6891cfb7bd39f07&vid=cc6eb94e0027712f4bbb4484f6891cfb7bd39f07&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +24.0 deg (C=5, 5mol/L HCl)
Solubility in hot Water almost transparency