L(+)-Ácido láctico ≥85.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (S)-(+)-Ácido láctico, (S)-(+)-Ácido 2-hidroxipropionico, L-Ácido láctico
L0165-25G L0165-500G
TCIAL0165-25GEA 17 EUR
TCIAL0165-25G TCIAL0165-500G
L(+)-Ácido láctico ≥85.0% (by titrimetric analysis)
L(+)-Ácido láctico
Formula: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Pto. Ebullición: 235
Pto. de fusión: 53
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064266
Núm. CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
UN: 3265
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,05337
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7846362e1c8f4db09503ffdf99de07676ca1b00b&vid=7846362e1c8f4db09503ffdf99de07676ca1b00b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization back titration) min. 85.0 %
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -15.0 deg (C=2.5, 1.5mol/L NaOH sol.)