(S)-(+)-2-Pentanol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: (S)-(+)-Propyl methyl carbinol, (S)-(+)-Methyl propyl carbinol, (S)-(+)-2-Hydroxy pentane

P0743-1ML P0743-5ML
TCIAP0743-1MLEA 100 EUR
TCIAP0743-1ML TCIAP0743-5ML
(S)-(+)-2-Pentanol ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-2-Pentanol
Formula: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Pto. Ebullición: 119°C
Pto. de fusión: -50
Pto. de inflamación: 34°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065952
Núm. CAS: 26184-62-3
UN: 1105
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c90b6faf4fa2e709c6b9b78da772d06df7d30da&vid=9c90b6faf4fa2e709c6b9b78da772d06df7d30da&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +15.0 deg (neat)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR