(S)-(+)-Ácido hidratropico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P1220-1G
P1220-5G
TCIAP1220-1GEA
82
EUR
TCIAP1220-1G
TCIAP1220-5G
(S)-(+)-Ácido hidratropico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(+)-Ácido hidratropico
Formula:
C₉H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 257 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 30…31 °C Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00063139 Núm. CAS: 7782-24-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |