Ácido (S)-(+)-α-metoxifenilacetico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid, (S)-alpha-Methoxyphenylacetic Acid
M0829-1G M0829-5G
TCIAM0829-1GEA 38 EUR
TCIAM0829-1G TCIAM0829-5G
Ácido (S)-(+)-α-metoxifenilacetico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (S)-(+)-α-metoxifenilacetico
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 130°C
Pto. de fusión: 71…73 °C
Número MDL: MFCD00064216
Núm. CAS: 26164-26-1
EINECS: 247-492-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b65eb04dfcd2d155ed75a6d3861ac93f52e86179&vid=b65eb04dfcd2d155ed75a6d3861ac93f52e86179&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 69.0 deg-C