(S)-(-)-Ácido 2-bromopropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B1757-25G
B1757-5G
TCIAB1757-25GEA
245
EUR
TCIAB1757-25G
TCIAB1757-5G
(S)-(-)-Ácido 2-bromopropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(-)-Ácido 2-bromopropionico
Formula:
H₃CBrCHCOOH Pto. Ebullición: 94°C Densidad: 1,7 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 101°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00137325 Núm. CAS: 32644-15-8 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 95.0 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -25.0 to -29.0 deg (neat) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...