(S)-(-)-Ácido 2-cloropropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (S)-(-)-2-Chloropropanoic acid
C1373-1G C1373-25G C1373-5G
TCIAC1373-1GEA 18 EUR
TCIAC1373-1G TCIAC1373-25G TCIAC1373-5G
(S)-(-)-Ácido 2-cloropropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(-)-Ácido 2-cloropropionico
Formula: H₃CCHClCOOH
MW: 108.52 g/mol
Pto. Ebullición: 186
Pto. de fusión: 5
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064205
Núm. CAS: 29617-66-1
EINECS: 411-150-5
UN: 2511
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afacb94cfcc902aae540fa0988493f38b1e6feb1&vid=afacb94cfcc902aae540fa0988493f38b1e6feb1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -16.0 deg (neat)