Sebacato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Sebacic acid diethyl ester, Decanedioic acid diethyl ester, Diethyl decanedioate
S0024-25ML
S0024-500ML
TCIAS0024-25MLEA
16
EUR
TCIAS0024-25ML
TCIAS0024-500ML
Sebacato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Sebacato de dietilo
Formula:
C₁₄H₂₆O₄ MW: 258.36 g/mol Pto. Ebullición: 309°C Pto. de fusión: -3 Pto. de inflamación: 167°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009219 Núm. CAS: 110-40-7 EINECS: 203-764-5 Índice Merck: 14,08415 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |