Sebacato de dimetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1,10-Decanedioic acid dimethyl ester, Dimethyl decanedioate, Sebacic acid dimethyl ester
S0027-25G
S0027-500G
TCIAS0027-25GEA
16
EUR
TCIAS0027-25G
TCIAS0027-500G
Sebacato de dimetilo ≥98.0% (por GC)
Sebacato de dimetilo
Formula:
C₁₂H₂₂O₄ MW: 230.3 g/mol Pto. Ebullición: 102 Pto. de fusión: 38 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008472 Núm. CAS: 106-79-6 EINECS: 203-431-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |