Ácido dodecanodioico ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dodecanedioic acid, 1,10-Decanedicarboxylic acid
D0013-25G D0013-500G
TCIAD0013-25GEA 17 EUR
TCIAD0013-25G TCIAD0013-500G
Ácido dodecanodioico ≥99.0% (por GC)
Ácido dodecanodioico
Formula: C₁₂H₂₂O₄
MW: 230,3 g/mol
Pto. Ebullición: 294 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 121…126 °C
Densidad: 1,175 g/cm³ (21 °C)
Pto. de inflamación: 220 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00002735
Núm. CAS: 693-23-2
EINECS: 211-746-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8628028465cd4580e57b78121afe3b1053edf93f&vid=8628028465cd4580e57b78121afe3b1053edf93f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency