Ácido tetradecanodioico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T0704-25G T0704-5G
TCIAT0704-25GEA 75 EUR
TCIAT0704-25G TCIAT0704-5G
Ácido tetradecanodioico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido tetradecanodioico
Formula: C₁₄H₂₆O₄
Pto. Ebullición: 407 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 126 °C
Densidad: 1,108 g/cm³ (21 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002743
Núm. CAS: 821-38-5
EINECS: 212-476-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5746f68ff26208921f3b11fe5db0d3a429e3e97d&vid=5746f68ff26208921f3b11fe5db0d3a429e3e97d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency