Ácido hexadecanodioico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,14-Tetradecanedicarboxylic acid, Thapsic acid, Hexadecanedioic acid
H0293-1G H0293-25G H0293-5G
TCIAH0293-1GEA 78 EUR
TCIAH0293-1G TCIAH0293-25G TCIAH0293-5G
Ácido hexadecanodioico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido hexadecanodioico
Formula: C₁₆H₃₀O₄
MW: 286,41 g/mol
Pto. Ebullición: 430 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 122…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002746
Núm. CAS: 505-54-4
EINECS: 208-013-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=176c01bf718e0791f13c59e035b4bed6c1bf9891&vid=176c01bf718e0791f13c59e035b4bed6c1bf9891&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency