3,4,5-Tricloro-α-α-α-trifluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2,3-Tricloro-5-(trifluorometil)benceno
T2281-25G T2281-5G
TCIAT2281-25GEA 42 EUR
TCIAT2281-25G TCIAT2281-5G
3,4,5-Tricloro-α-α-α-trifluorotolueno ≥98.0% (por GC)
3,4,5-Tricloro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₂Cl₃F₃
MW: 249,45 g/mol
Pto. Ebullición: 113°C
Pto. de fusión: –6°C
Densidad: 1,6003 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 98°C
Número MDL: MFCD00035985
Núm. CAS: 50594-82-6
EINECS: 256-636-6
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c902f92963b7036d6c91d334eabd8947d0aa24fe&vid=c902f92963b7036d6c91d334eabd8947d0aa24fe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %