Dibutilo ftalato ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: DBP, Phthalic acid dibutyl ester
P0292-25ML P0292-500ML
TCIAP0292-25MLEA 16 EUR
TCIAP0292-25ML TCIAP0292-500ML
Dibutilo ftalato ≥97.0% (por GC)
Dibutilo ftalato
Formula: C₁₆H₂₂O₄
MW: 278.35 g/mol
Pto. Ebullición: 340°C
Pto. de fusión: -35
Pto. de inflamación: 157°C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009441
Núm. CAS: 84-74-2
EINECS: 201-557-4
UN: 3082
ADR: 9 III
IR: 01-2119493042-44
Índice Merck: 14,03035
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db74ff1cae12482049d90843967d2a8c47b6da42&vid=db74ff1cae12482049d90843967d2a8c47b6da42&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %