Dietilo ftalato ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0296-25ML P0296-500ML
TCIAP0296-25MLEA 17 EUR
TCIAP0296-25ML TCIAP0296-500ML
Dietilo ftalato ≥99.0% (por GC)
Dietilo ftalato
Formula: C₁₂H₁₄O₄
Pto. Ebullición: 296°C
Pto. de fusión: -41°C
Densidad: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009111
Núm. CAS: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Índice Merck: 14,07371
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=986ab50da6c333e8d88acb4707960380be3fb895&vid=986ab50da6c333e8d88acb4707960380be3fb895&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %