α-α'-Dicloro-o-xileno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,2-Bis(clorometil)benceno
D0429-25G D0429-500G
TCIAD0429-25GEA 44 EUR
TCIAD0429-25G TCIAD0429-500G
α-α'-Dicloro-o-xileno ≥99.0% (por GC)
α-α'-Dicloro-o-xileno
Formula: C₈H₈Cl₂
MW: 175.06 g/mol
Pto. Ebullición: 241°C
Número MDL: MFCD00000903
Núm. CAS: 612-12-4
EINECS: 210-291-8
UN: 2928
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37809d220f3ff24b31c0571a43701b31f237b88d&vid=37809d220f3ff24b31c0571a43701b31f237b88d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 55.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency