N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T0147-25ML T0147-500ML T0147-100ML
TCIAT0147-25MLEA 16 EUR
TCIAT0147-25ML TCIAT0147-500ML TCIAT0147-100ML
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED)
Formula: C₆H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 122°C
Pto. de fusión: –55°C (lit.)
Densidad: 0,7765 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 17°C (lit.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008335
Núm. CAS: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,09134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c0de745f7152d5ecbf9919ef6115ae409e66df4&vid=4c0de745f7152d5ecbf9919ef6115ae409e66df4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %