1,2-Bis(dimetilamino)metano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N,N,N',N'-Tetrametilmetilendiamina, N,N,N',N'-Tetrametildiaminometano
T0969-25ML T0969-500ML T0969-100ML
TCIAT0969-25MLEA 32 EUR
TCIAT0969-25ML TCIAT0969-500ML TCIAT0969-100ML
1,2-Bis(dimetilamino)metano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,2-Bis(dimetilamino)metano
Formula: C₅H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 84°C
Pto. de fusión: –55 °C
Densidad: 0,7494 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 2°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008328
Núm. CAS: 51-80-9
EINECS: 200-124-7
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1cb96ee1e3c4a6963c943e818fdd25348ebb526&vid=d1cb96ee1e3c4a6963c943e818fdd25348ebb526&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %