1,2-Propilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,2-Diaminopropano
D0113-25ML D0113-500ML
TCIAD0113-25MLEA 16 EUR
TCIAD0113-25ML TCIAD0113-500ML
1,2-Propilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,2-Propilendiamina
Formula: C₃H₁₀N₂
MW: 74,13 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de fusión: –37 °C
Densidad: 0,8584 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 33°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008089
Núm. CAS: 78-90-0
EINECS: 201-155-9
UN: 2258
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,07852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05600af166b6f5e08b650954dae43b7c7ccfa811&vid=05600af166b6f5e08b650954dae43b7c7ccfa811&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %