2,3-Difluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D3497-5G
D3497-1G
TCIAD3497-5GEA
39
EUR
TCIAD3497-5G
TCIAD3497-1G
2,3-Difluorotolueno ≥98.0% (por GC)
2,3-Difluorotolueno
Formula:
C₇H₆F₂ MW: 128.12 g/mol Pto. Ebullición: 119°C Densidad: 1.12 Pto. de inflamación: 17°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631506 Núm. CAS: 3828-49-7 EINECS: 442-630-2 UN: 1993 ADR: 3 II |
|
Resultados test especificaciones
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...