Alcohol 3,4-difluorobencílico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2415-25G D2415-5G
TCIAD2415-25GEA 137 EUR
TCIAD2415-25G TCIAD2415-5G
Alcohol 3,4-difluorobencílico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 3,4-difluorobencílico
Formula: C₇H₆F₂O
Pto. Ebullición: 197 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 9 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 97°C
Número MDL: MFCD00010628
Núm. CAS: 85118-05-4
EINECS: 285-657-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0525e57b907b27157bc6cff291061157b96e354&vid=e0525e57b907b27157bc6cff291061157b96e354&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %