3',4'-Difluoroacetofenona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1906-25G D1906-5G
TCIAD1906-25GEA 102 EUR
TCIAD1906-25G TCIAD1906-5G
3',4'-Difluoroacetofenona ≥97.0% (por GC)
3',4'-Difluoroacetofenona
Formula: C₈H₆F₂O
Pto. Ebullición: 94°C
Pto. de fusión: 20 °C
Densidad: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 75°C
Número MDL: MFCD00009891
Núm. CAS: 369-33-5
EINECS: 206-717-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e217324d0aee2c7efcb8368f23438ada112f8551&vid=e217324d0aee2c7efcb8368f23438ada112f8551&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %