Dodeciloxirano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E0314-25ML E0314-500ML
TCIAE0314-25MLEA 19 EUR
TCIAE0314-25ML TCIAE0314-500ML
Dodeciloxirano ≥95.0% (por GC)
Dodeciloxirano
Formula: C₁₄H₂₈O
Pto. Ebullición: 96°C
Densidad: 0,845 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037524
Núm. CAS: 3234-28-4
EINECS: 221-781-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71a1c60d1cc3e83e52ef620ba5601da140943954&vid=71a1c60d1cc3e83e52ef620ba5601da140943954&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %