Tereftalato de dimetilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Terephthalic acid dimethyl ester
T0015-25G T0015-500G
TCIAT0015-25GEA 19 EUR
TCIAT0015-25G TCIAT0015-500G
Tereftalato de dimetilo ≥99.0% (por GC)
Tereftalato de dimetilo
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Pto. Ebullición: 288 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 139 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008440
Núm. CAS: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Índice Merck: 12,09306
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dff0c7dc19e9750cc68ac4de47bf523299de6967&vid=dff0c7dc19e9750cc68ac4de47bf523299de6967&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 141.0 to 144.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
Acid Value max. 0.5