α-α'-Dicloro-m-xileno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,3-Bis(clorometil)benceno
D1015-25G D1015-500G D1015-100G
TCIAD1015-25GEA 47 EUR
TCIAD1015-25G TCIAD1015-500G TCIAD1015-100G
α-α'-Dicloro-m-xileno ≥96.0% (por GC)
α-α'-Dicloro-m-xileno
Formula: C₈H₈Cl₂
MW: 175.06 g/mol
Pto. Ebullición: 254
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000912
Núm. CAS: 626-16-4
EINECS: 210-932-1
UN: 2928
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb3f77977a182502111cfc38e3f0c23834f8b4d4&vid=fb3f77977a182502111cfc38e3f0c23834f8b4d4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %