α-α-α',α'-Tetrabromo-m-xileno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,3-Bis(dibromomethyl)benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetrabromo-m-xylene, m-Xylylene Tetrabromide
T0051-10G T0051-25G
TCIAT0051-10GEA 67 EUR
TCIAT0051-10G TCIAT0051-25G
α-α-α',α'-Tetrabromo-m-xileno ≥96.0% (por GC)
α-α-α',α'-Tetrabromo-m-xileno
Formula: C₈H₆Br₄
MW: 421.75 g/mol
Número MDL: MFCD00000132
Núm. CAS: 36323-28-1
EINECS: 252-975-9
UN: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1eae3c6ac996b3cde1deefe2327a4df37789d6f&vid=d1eae3c6ac996b3cde1deefe2327a4df37789d6f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency