Tolueno-2,6-diamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Metil-m-fenilendiamina
D0124-25G D0124-10G
TCIAD0124-25GEA 47 EUR
TCIAD0124-25G TCIAD0124-10G
Tolueno-2,6-diamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Tolueno-2,6-diamina
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Pto. Ebullición: 282°C
Pto. de fusión: 113
Número MDL: MFCD00007800
Núm. CAS: 823-40-5
EINECS: 212-513-9
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=709a21bc5b9459f53822c0ccc15143a15a681eb1&vid=709a21bc5b9459f53822c0ccc15143a15a681eb1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 107.0 deg-C