1,3-Diaminopropano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D0114-25ML
D0114-500ML
TCIAD0114-25MLEA
16
EUR
TCIAD0114-25ML
TCIAD0114-500ML
1,3-Diaminopropano ≥98.0% (por GC)
1,3-Diaminopropano
Formula:
C₃H₁₀N₂ Pto. Ebullición: 133°C Pto. de fusión: –12 °C Densidad: 0,863 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 49°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008228 Núm. CAS: 109-76-2 EINECS: 203-702-7 UN: 2734 ADR: 8,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |