2,4-Dibromotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4-Dibromo-1-methylbenzene
D3591-1G D3591-5G
TCIAD3591-1GEA 21 EUR
TCIAD3591-1G TCIAD3591-5G
2,4-Dibromotolueno ≥98.0% (por GC)
2,4-Dibromotolueno
Formula: C₇H₆Br₂
Pto. Ebullición: 243°C
Pto. de fusión: -10°C
Densidad: 1,85
Número MDL: MFCD00052985
Núm. CAS: 31543-75-6
EINECS: 250-689-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %