2',6'-Dicloroacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(2,6-Dichlorophenyl)ethanone
D4119-1G D4119-5G
TCIAD4119-1GEA 38 EUR
TCIAD4119-1G TCIAD4119-5G
2',6'-Dicloroacetofenona ≥98.0% (por GC)
2',6'-Dicloroacetofenona
Formula: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Pto. Ebullición: 141°C
Número MDL: MFCD00016339
Núm. CAS: 2040-05-3
EINECS: 218-035-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbeed74d1d2026853771b7875be8e0e2064373f3&vid=fbeed74d1d2026853771b7875be8e0e2064373f3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C