2',4'-Dicloroacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2′,4′-Dichloroacetophenone
D1490-25G D1490-500G
TCIAD1490-25GEA 16 EUR
TCIAD1490-25G TCIAD1490-500G
2',4'-Dicloroacetofenona ≥98.0% (por GC)
2',4'-Dicloroacetofenona
Formula: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Pto. Ebullición: 247 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 42 °C
Densidad: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00000581
Núm. CAS: 2234-16-4
EINECS: 218-780-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b179d0c39d1ed2be4c1e031883a8096eefdcb24&vid=1b179d0c39d1ed2be4c1e031883a8096eefdcb24&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %