Isocianato de 2,4-diclorofenilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,4-Dichlorophenylisocyantae
I0555-25G I0555-5G
TCIAI0555-25GEA 136 EUR
TCIAI0555-25G TCIAI0555-5G
Isocianato de 2,4-diclorofenilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Isocianato de 2,4-diclorofenilo
Formula: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188.01 g/mol
Pto. Ebullición: 235
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002001
Núm. CAS: 2612-57-9
EINECS: 220-040-4
UN: 2250
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=564c5102e92104f64b5de09061a4212b7bc408dd&vid=564c5102e92104f64b5de09061a4212b7bc408dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Butylamine Method) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency