Alcohol 3,5-diclorobencílico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3791-25G
D3791-5G
TCIAD3791-25GEA
110
EUR
TCIAD3791-25G
TCIAD3791-5G
Alcohol 3,5-diclorobencílico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 3,5-diclorobencílico
Formula:
C₇H₆Cl₂O Pto. Ebullición: 264 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 82 °C |
Número MDL:
MFCD00004634 Núm. CAS: 60211-57-6 EINECS: 262-109-1 ADR: 6.1,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 77.0 to 81.0 deg-C |