Tetrafluoroisoftalonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tetrafluoro-1,3-benzenedicarbonitrile, Tetrafluorobenzene-1,3-dicarbonitrile, Tetrafluoro-1,3-dicyanobenzene
T1728-25G T1728-5G
TCIAT1728-25GEA 267 EUR
TCIAT1728-25G TCIAT1728-5G
Tetrafluoroisoftalonitrilo ≥98.0% (por GC)
Tetrafluoroisoftalonitrilo
Formula: C₈F₄N₂
MW: 200,1 g/mol
Pto. Ebullición: 283 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 76…78 °C
Número MDL: MFCD00013290
Núm. CAS: 2377-81-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=205bb738d2419cb4ecaa061d8760540488cde928&vid=205bb738d2419cb4ecaa061d8760540488cde928&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C