Alcohol 2,6-difluorobencílico ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2507-25G D2507-5G
TCIAD2507-25GEA 107 EUR
TCIAD2507-25G TCIAD2507-5G
Alcohol 2,6-difluorobencílico ≥97.0% (por GC)
Alcohol 2,6-difluorobencílico
Formula: C₇H₆F₂O
Pto. Ebullición: 88°C
Densidad: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 88°C
Número MDL: MFCD00004603
Núm. CAS: 19064-18-7
EINECS: 242-792-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=482a3f6ed263a17ea794e3cb65e57ef9174e03a6&vid=482a3f6ed263a17ea794e3cb65e57ef9174e03a6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %