2',6'-Difluoroacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2,6-Difluorofenil)etan-1-ona
D3559-25G
D3559-5G
TCIAD3559-25GEA
184
EUR
TCIAD3559-25G
TCIAD3559-5G
2',6'-Difluoroacetofenona ≥98.0% (por GC)
2',6'-Difluoroacetofenona
Formula:
C₈H₆F₂O Pto. Ebullición: 79°C Densidad: 1,19 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 76°C |
Número MDL:
MFCD00000328 Núm. CAS: 13670-99-0 EINECS: 237-151-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |