3',5'-Difluoroacetofenona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(3,5-Difluorophenyl)ethan-1-one
D3425-25G D3425-5G
TCIAD3425-25GEA 133 EUR
TCIAD3425-25G TCIAD3425-5G
3',5'-Difluoroacetofenona ≥97.0% (por GC)
3',5'-Difluoroacetofenona
Formula: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Número MDL: MFCD00042489
Núm. CAS: 123577-99-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b372a70cb05f5d312fd6de1a56b1bdb512d2c4ff&vid=b372a70cb05f5d312fd6de1a56b1bdb512d2c4ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C