2',4'-Dihidroxiacetofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-(2,4-Dihidroxifenil)etan-1-ona
D0561-25G D0561-500G D0561-100G
TCIAD0561-25GEA 27 EUR
TCIAD0561-25G TCIAD0561-500G TCIAD0561-100G
2',4'-Dihidroxiacetofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2',4'-Dihidroxiacetofenona
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Pto. Ebullición: 336 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 142…143 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (141 °C)
Número MDL: MFCD00002279
Núm. CAS: 89-84-9
EINECS: 201-945-3
Índice Merck: 14,08140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1913c187539d2d39b6d650a3330f6ae90c51085&vid=d1913c187539d2d39b6d650a3330f6ae90c51085&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 147.0 deg-C
Solubility in Methanol faint turbidity