3',5'-Dihidroxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(3,5-Dihidroxifenil)etan-1-ona
D1981-10G
D1981-25G
TCIAD1981-10GEA
55
EUR
TCIAD1981-10G
TCIAD1981-25G
3',5'-Dihidroxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
3',5'-Dihidroxiacetofenona
Formula:
C₈H₈O₃ MW: 152.15 g/mol Pto. Ebullición: 296 Pto. de fusión: 148 |
Número MDL:
MFCD00002290 Núm. CAS: 51863-60-6 EINECS: 257-480-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 146.0 to 150.0 deg-C |