Isocianato de 2,6-dimetilfenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0410-25G I0410-5G
TCIAI0410-25GEA 177 EUR
TCIAI0410-25G TCIAI0410-5G
Isocianato de 2,6-dimetilfenilo ≥98.0% (por GC)
Isocianato de 2,6-dimetilfenilo
Formula: C₉H₉NO
Pto. Ebullición: 113°C
Densidad: 1,057 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 86°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002012
Núm. CAS: 28556-81-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a343095cd4acbfd579bfb027954662adaa32a936&vid=a343095cd4acbfd579bfb027954662adaa32a936&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %