4-Etil-m-xileno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E0241-1ML
E0241-5ML
TCIAE0241-1MLEA
86
EUR
TCIAE0241-1ML
TCIAE0241-5ML
4-Etil-m-xileno ≥95.0% (por GC)
4-Etil-m-xileno
Formula:
C₁₀H₁₄ Pto. Ebullición: 186°C Pto. de fusión: –62,9 °C Densidad: 0,8763 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00039905 Núm. CAS: 874-41-9 EINECS: 212-860-6 UN: 3295 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |