Isocianato de 3,5-dimetilfenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Isocianato de 3,5-xililo
D3474-25G D3474-5G
TCIAD3474-25GEA 148 EUR
TCIAD3474-25G TCIAD3474-5G
Isocianato de 3,5-dimetilfenilo ≥98.0% (por GC)
Isocianato de 3,5-dimetilfenilo
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Pto. Ebullición: 205°C
Densidad: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 84°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013868
Núm. CAS: 54132-75-1
EINECS: 258-987-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4101c5760f270a0c3d7655df617a2fa9e048009e&vid=4101c5760f270a0c3d7655df617a2fa9e048009e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %