Ácido malónico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M0028-25G M0028-500G
TCIAM0028-25GEA 16 EUR
TCIAM0028-25G TCIAM0028-500G
Ácido malónico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido malónico
Formula: C₃H₄O₄
Pto. Ebullición: 387 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 136 °C
Densidad: 1,669 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002707
Núm. CAS: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Índice Merck: 14,05710
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=842b72e84a565ff87999f4c58e058eca02142935&vid=842b72e84a565ff87999f4c58e058eca02142935&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency