Malonato de dietilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M0029-25ML M0029-500ML
TCIAM0029-25MLEA 16 EUR
TCIAM0029-25ML TCIAM0029-500ML
Malonato de dietilo ≥99.0% (por GC)
Malonato de dietilo
Formula: C₇H₁₂O₄
Pto. Ebullición: 199°C
Pto. de fusión: -50°C
Densidad: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 93°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009195
Núm. CAS: 105-53-3
EINECS: 203-305-9
Índice Merck: 14,03823
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49dcbb51cbfda51dd1ef18b027d9c9288b9b2144&vid=49dcbb51cbfda51dd1ef18b027d9c9288b9b2144&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %