Malonato de dimetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
M0030-25G M0030-500G
TCIAM0030-25GEA 26 EUR
TCIAM0030-25G TCIAM0030-500G
Malonato de dimetilo ≥98.0% (por GC)
Malonato de dimetilo
Formula: C₅H₈O₄
MW: 132.12 g/mol
Pto. Ebullición: 184°C
Pto. de fusión: -62
Pto. de inflamación: 91°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008460
Núm. CAS: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Índice Merck: 14,06096
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbbd3282b921f0374e4e84afa0734471194233b1&vid=dbbd3282b921f0374e4e84afa0734471194233b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %