Ácido succínico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,4-Butanedioic acid
S0100-25G S0100-500G
TCIAS0100-25GEA 18 EUR
TCIAS0100-25G TCIAS0100-500G
Ácido succínico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido succínico
Formula: HOOCCH₂CH₂COOH
MW: 118.09 g/mol
Pto. Ebullición: 235
Pto. de fusión: 182
Pto. de inflamación: 206
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002789
Núm. CAS: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
Índice Merck: 14,08869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b4744e028c2dd66fc6553370daff69dea95225c&vid=9b4744e028c2dd66fc6553370daff69dea95225c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency